Learn More
1-Difluormethoxy-3-Nitrobenzol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11435926
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11435926 25 g 25 Gramm
11425926 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11435926 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22267.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 22236-07-3 | Molecular Formula: C7H5F2NO3 | Molecular Weight: 189.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 22236-07-3
Summenformel C7H5F2NO3
Molekulargewicht (g/mol) 189.12
MDL-Nummer MFCD03407974
InChI-Schlüssel NYVCZALWNPMMSQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-difluoromethoxy-3-nitrobenzene, 3-difluoromethoxy nitrobenzene, benzene, 1-difluoromethoxy-3-nitro, acmc-1coex, nyvczalwnpmmsq-uhfffaoysa, difluoromethyl 3-nitrophenyl ether, 3-difluoromethoxy-1-nitrobenzene, 3-nitro-1-difluoromethoxy benzene, 3-nitro-alpha,alpha-difluoroanisole, alpha,alpha-difluoro-3-nitroanisole
PubChem CID 2774117
IUPAC-Name 1-(difluormethoxy)-3-nitrobenzol
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=CC(OC(F)F)=C1
Specifications
Chemischer Name oder Material 1-Difluoromethoxy-3-nitrobenzene
Dichte 1.391
Siedepunkt 240°C to 242°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Geruch Characteristic
Menge 25 g
Formelmasse 189.12
Reinheit (%) 98%