Learn More
1-Dodecanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Beschreibung
1-Dodecanol is used as a cosmetic, textile auxiliaries, synthetic oil, emulsifiers and flotation agent of raw materials, a detergent raw material, a foaming agent of the toothpaste.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Dodecanol dient als Hilfsstoff in Kostemika und Textilien, synthetisches Öl, Emulgator und Flotationsmittel von Rohmaterialien, Waschmittelrohstoff und Schaummittel in Zahnpasta.
Löslichkeit
In Wasser löslich (0.004 g/l).
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
1-Dodecanol dient als Hilfsstoff in Kostemika und Textilien, synthetisches Öl, Emulgator und Flotationsmittel von Rohmaterialien, Waschmittelrohstoff und Schaummittel in Zahnpasta.
Löslichkeit
In Wasser löslich (0.004 g/l).
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-Dodecanol |
Schmelzpunkt | 24°C to 27°C |
Dichte | 0.83 |
Siedepunkt | 258°C to 260°C |
Flammpunkt | 127°C (260°F) |
Prozentgehaltsbereich | 98% |
Geruch | Alcohol-like |
Strukturformel | CH3(CH2)11OH |
Brechungsindex | 1.443 |
Menge | 1000 g |