Learn More
(1-Dodecyl)triphenylphosphoniumbromid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11442467
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11442467 10 g 10 Gramm
11452467 50 g 50 Gramm
11462467 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11442467 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14295.09
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 15510-55-1 | C30H40BrP | 511.53 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 15510-55-1
Summenformel C30H40BrP
Molekulargewicht (g/mol) 511.53
MDL-Nummer MFCD00031546
InChI-Schlüssel NSIFOGPAKNSGNW-UHFFFAOYSA-M
Synonym dodecyltriphenylphosphonium bromide, unii-2oqv5uaf87, n-dodecyl triphenylphosphonium bromide, phosphonium, dodecyltriphenyl-, bromide, 1-dodecyl triphenylphosphonium bromide, 2oqv5uaf87, dodecyl triphenyl phosphoniumbromide, c12tppbr, n-c12h25pph3br, acmc-1btp1
PubChem CID 84955
ChEBI CHEBI:82638
IUPAC-Name dodecyl(triphenyl)phosphanium;bromid
SMILES [Br-].CCCCCCCCCCCC[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifications
Chemischer Name oder Material (1-Dodecyl)triphenylphosphonium bromide
Schmelzpunkt 90°C to 94°C
Menge 10 g
Beilstein 3581921
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Formelmasse 511.54
Reinheit (%) ≥98%