Learn More
1-epi-Darunavir, TRC
Artikelnummer. 30179403
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30179403 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30179403 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD1935051MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-epi-Darunavir
CAS 1546918-95-9
Summenformel C27 H37 N3 O7 S
Menge 1 mg
Synonym Carbamic acid, N-[(1R,2R)-3-[[(4-aminophenyl)sulfonyl](2-methylpropyl)amino]-2-hydroxy-1-(phenylmethyl)propyl]-, (3R,3aS,6aR)-hexahydrofuro[2,3-b]furan-3-yl ester, [(3R,3aS,6aR)-Hexahydrofuro[2,3-b]furan-3-yl] N-[(1R,2R)-3-[[[4-(Amino)phenyl]sulfonyl](2-methylpropyl)amino]-2-hydroxy-1-(phenylmethyl)propyl]carbamate
InChI-Formel InChI=1S/C27H37N3O7S/c1-18(2)15-30(38(33,34)21-10-8-20(28)9-11-21)16-24(31)23(14-19-6-4-3-5-7-19)29-27(32)37-25-17-36-26-22(25)12-13-35-26/h3-11,18,22-26,31H,12-17,28H2,1-2H3,(H,29,32)/t22-,23+,24+,25-,26+/m0/s1
SMILES CC(C)CN(C[C@@H](O)[C@@H](Cc1ccccc1)NC(=O)O[C@H]2CO[C@H]3OCC[C@@H]23)S(=O)(=O)c4ccc(N)cc4
IUPAC-Name [(3aS,4R,6aR)-2,3,3a,4,5,6a-hexahydrofuro[2,3-b]furan-4-yl] N-[(2R,3R)-4-[(4-Aminophenyl)Sulfonyl-(2-Methylpropyl)amino]-3-Hydroxy-1-Phenylbutan-2-Yl]Carbamat
Molekulargewicht (g/mol) 547.66
Formelmasse 547.2352