Learn More
(1-Ethoxycarbonylethyl)triphenylphosphoniumbromid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
1-Ethoxycarbonylethyl)triphenylphosphonium bromide is an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff. It is widely used as an organophosphine catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
1-Ethoxycarbonylethyl)triphenylphosphoniumbromid ist ein wichtiger Rohstoff und ein Zwischenprodukt bei der organischen Synthese sowie in Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen. Wird häufig als Organophosphin-Katalysator verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Feuchtigkeitsempfindlich. Unverträglich mit starken Oxidationsmitteln. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (1-Ethoxycarbonylethyl)triphenylphosphonium bromide |
| Schmelzpunkt | ∼130°C (decomposition) |
| Menge | 25 g |
| Beilstein | 3822244 |
| Empfindlichkeit | Hygroskopisch |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
| Formelmasse | 443.33 |
| Reinheit (%) | 97% |