Learn More
(1-Ethoxyethyliden)malononitril, ≥ 99 %, ACROS Organics™
Marke: Acros Organics 170291000
Weitere Details : CAS : 5417-82-3 Netto-Gewicht : 0.15000kg Transport : UN number : 3439 Chem class : 6.1 Pack group : III
Menge | 100g |
---|---|
Verpackung | Kunststoffflasche |
Chemische Identifikatoren
5417-82-3 | |
136.15 | |
BOSVWXDDFBSSIZ-UHFFFAOYSA-N | |
79450 | |
CCOC(=C(C#N)C#N)C |
C7H8N2O | |
MFCD00001852 | |
1-ethoxyethylidene malononitrile, 2-1-ethoxyethylidene malononitrile, 2-1-ethoxyethylidene propanedinitrile, propanedinitrile, 1-ethoxyethylidene, 1-ethoxyethylidenemalononitrile, 1-ethoxyethylidene propanedinitrile, 2-1-ethoxyethylidene-propanedinitrile, propanedinitrile, 2-1-ethoxyethylidene, ethoxyethylidene methane-1,1-dicarbonitrile, malononitrile, 1-ethoxyethylidene-6ci,7ci,8ci | |
2-(1-Ethoxyethyliden)propandinitril |
Spezifikation
(1-Ethoxyethylidene)malononitrile | |
Kunststoffflasche | |
89.0°C to 93.0°C | |
99+% | |
99.0 | |
99% min. (GC) | |
CH3C(OC2H5)=C(CN)2 | |
1-ethoxyethylidene malononitrile, 2-1-ethoxyethylidene malononitrile, 2-1-ethoxyethylidene propanedinitrile, propanedinitrile, 1-ethoxyethylidene, 1-ethoxyethylidenemalononitrile, 1-ethoxyethylidene propanedinitrile, 2-1-ethoxyethylidene-propanedinitrile, propanedinitrile, 2-1-ethoxyethylidene, ethoxyethylidene methane-1,1-dicarbonitrile, malononitrile, 1-ethoxyethylidene-6ci,7ci,8ci | |
CCOC(=C(C#N)C#N)C | |
136.15 | |
136.15 | |
99+% |
Authentic | |
Weiß bis beige | |
100g | |
5417-82-3 | |
100.0 | |
C7H8N2O | |
MFCD00001852 | |
BOSVWXDDFBSSIZ-UHFFFAOYSA-N | |
2-(1-Ethoxyethyliden)propandinitril | |
79450 | |
Kristallines Pulver und Brocken |
Sicherheit und Handhabung
- (1-Ethoxyethylidene)malononitrile
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.