Learn More
1-Ethyl-2-Methylchinoliniodid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
1-Ethyl-2-methylquinolinium iodide is used as a precursor in synthesis of carbocyanine dyes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Ethyl-2-Methylchinoliniumiodid wird als Vorstufe bei der Synthese von Carbocyaninfarbstoffen verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Vorläufer bei der Synthese von Carbocyaninfarbstoffen.
1-Ethyl-2-Methylchinoliniumiodid wird als Vorstufe bei der Synthese von Carbocyaninfarbstoffen verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Vorläufer bei der Synthese von Carbocyaninfarbstoffen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-Ethyl-2-methylquinolinium iodide |
Schmelzpunkt | 231°C (decomposition) |
Menge | 5 g |
Empfindlichkeit | Light sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in Water. |
Formelmasse | 299.16 |
Reinheit (%) | 97% |