Learn More
1-Ethyl-4-iodbenzol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11448106
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11448106 10 g 10 Gramm
11458106 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11448106 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14138.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 25309-64-2 | C8H9I | 232.064 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25309-64-2
Summenformel C8H9I
Molekulargewicht (g/mol) 232.064
MDL-Nummer MFCD00060663
InChI-Schlüssel OOLSRHZMXAYDFB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-ethyliodobenzene, benzene, 1-ethyl-4-iodo, pubchem3877, 1-iodo-4-ethylbenzene, acmc-1chvo, p-ethyliodobenzene, 1-ethyl-4-iodo-benzene, #, 1-ethyl-4-iodanyl-benzene
PubChem CID 141189
IUPAC-Name 1-ethyl-4-Iodbenzol
SMILES CCC1=CC=C(C=C1)I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Ethyl-4-iodobenzene
Schmelzpunkt -17°C
Dichte 1.6
Siedepunkt 112°C to 113°C (20 mmHg)
Flammpunkt 107°C (224°F)
Geruch mild
Brechungsindex 1.591
Menge 10 g
Beilstein 2076973
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Formelmasse 232.07
Reinheit (%) 98%