Learn More
1-Fluor-3,5-Dimethoxybenzol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11456566
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11456566 100 g 100 Gramm
11436566 5 g 5 Gramm
11446566 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11456566 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24810.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 31-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 52189-63-6 | C8H9FO2 | 156.16 g/mol
1-Fluoro-3,5-dimethoxybenzene is used in the preparation of 5-fluoro-benzene-1,3-diol using reagents like tetrabutylammnoium iodide and boron trichloirde.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Fluor-3,5-dimethoxybenzol wird bei der Herstellung von 5-Fluorbenzol-1,3-diol mit Reagenzien wie Tetrabutylammoniumiodid und Bortrichlorid verwendet.
Löslichkeit
Leicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 52189-63-6
Summenformel C8H9FO2
Molekulargewicht (g/mol) 156.16
MDL-Nummer MFCD00012445
InChI-Schlüssel IWFKMNAEFPEIOY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-dimethoxy-5-fluorobenzene, benzene, 1-fluoro-3,5-dimethoxy, 3,5-dimethoxyfluorobenzene, pubchem3049, acmc-209wz0, 3,5-dimethoxy fluorobenzene, ksc595k6b, 3,5-dimethoxy-1-fluorobenzene, 1-fluoro-3,5-dimethoxy benzene, benzene,1-fluoro-3,5-dimethoxy
PubChem CID 2774257
IUPAC-Name 1-fluoro-3,5-dimethoxybenzene
SMILES COC1=CC(OC)=CC(F)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Fluoro-3,5-dimethoxybenzene
Dichte 1.17
Siedepunkt 86°C to 88°C (7 mmHg)
Flammpunkt 91°C (196°F)
Brechungsindex 1.5025
Menge 100 g
Löslichkeitsinformationen Slightly miscible with water.
Formelmasse 156.16
Reinheit (%) 98%