Learn More
1-Fluoro-3-iodo-5-nitrobenzol, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10621115 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Glasflasche
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung
10621115 1 g Glasflasche
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10621115 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 378500010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Fluoro-3-iodo-5-nitrobenzene
CAS 3819-88-3
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 77°C to 79°C
Farbe Braun oder Khaki bis Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C6H3FINO2
Strukturformel NO2C6H3I(F)
MDL-Nummer MFCD00007219
Menge 1 g
Synonym 3-fluoro-5-iodonitrobenzene, benzene, 1-fluoro-3-iodo-5-nitro, acmc-1cr1w, 5-fluoro-3-nitroiodobenzene, ksc495i2h, 1-iodo-3-fluoro-5-nitrobenzene, 1-fluoro-3-iodo-5-nitro-benzene, 1-fluoro-3-iodo-5-nitrobenzene
InChI-Schlüssel MXPYCSFCKXSPAB-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=C(C=C(C=C1F)I)[N+](=O)[O-]
IUPAC-Name 1-Fluor-3-Iod-5-nitrobenzol
Molekulargewicht (g/mol) 266.99
PubChem CID 259086
Formelmasse 266.99
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver und/oder Stückchen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Fluoro-3-iodo-5-nitrobenzene
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO– Nur für Forschungszwecke