Learn More
1-Fluor-4-iodbenzol, 99%
Artikelnummer. 15790829 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
5 mL
50 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Milliliter
5 Milliliter
50 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15790829 50 mL Glasflasche 50 Milliliter
10012650 1 mL Glasflasche 1 Milliliter
10666242 5 mL Glasflasche 5 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15790829 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 204500500
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 352-34-1 | C6H4FI | 222,00 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 352-34-1
Summenformel C6H4FI
Molekulargewicht (g/mol) 222.00
MDL-Nummer MFCD00001052
InChI-Schlüssel KGNQDBQYEBMPFZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluoroiodobenzene, p-fluoroiodobenzene, benzene, 1-fluoro-4-iodo, 4-iodofluorobenzene, p-iodofluorobenzene, 4-fluoro-1-iodobenzene, 4-fluoro-iodobenzene, 1-fluoro-4-iodo-benzene, 1-iodo-4-fluorobenzene, 4-fluroiodobenzene
PubChem CID 9605
IUPAC-Name 1-Fluor-4-Iodbenzol
SMILES FC1=CC=C(I)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Fluoro-4-iodobenzene
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -20°C
Farbe Gelb
Dichte 1.9250g/mL
Siedepunkt 182°C to 184°C
Flammpunkt 68°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel FC6H4I
Brechungsindex 1.5820 to 1.584
Menge 50 mL
Beilstein 05, 220
Relative Dichte 1.925
Formelmasse 222
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Nur für Forschungszwecke