Learn More
1-Fluor-4-iodobenzol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3757980
Click to view available options
Menge:
1 mL
5 mL
50 mL
Verpackung:
Glasflasche
352-34-1
C6H4FI
222.00
MFCD00001052
KGNQDBQYEBMPFZ-UHFFFAOYSA-N
4-fluoroiodobenzene, p-fluoroiodobenzene, benzene, 1-fluoro-4-iodo, 4-iodofluorobenzene, p-iodofluorobenzene, 4-fluoro-1-iodobenzene, 4-fluoro-iodobenzene, 1-fluoro-4-iodo-benzene, 1-iodo-4-fluorobenzene, 4-fluroiodobenzene
9605
1-fluoro-4-iodobenzene
FC1=CC=C(I)C=C1
352-34-1
C6H4FI
222.00
MFCD00001052
KGNQDBQYEBMPFZ-UHFFFAOYSA-N
4-fluoroiodobenzene, p-fluoroiodobenzene, benzene, 1-fluoro-4-iodo, 4-iodofluorobenzene, p-iodofluorobenzene, 4-fluoro-1-iodobenzene, 4-fluoro-iodobenzene, 1-fluoro-4-iodo-benzene, 1-iodo-4-fluorobenzene, 4-fluroiodobenzene
9605
1-fluoro-4-iodobenzene
FC1=CC=C(I)C=C1
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1-Fluoro-4-iodobenzene
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -20°C
Farbe Gelb
Dichte 1.9250g/mL
Siedepunkt 182°C to 184°C
Flammpunkt 68°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel FC6H4I
Brechungsindex 1.5820 to 1.584
Menge 1 mL
Beilstein 05, 220
Relative Dichte 1.925
Formelmasse 222
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Fluoro-4-iodobenzene
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.