Learn More
(1-Formylcyclopropyl)Carbamidsäure-tert-Butylester, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15560554 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15560554 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15560554 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 449950010
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (1-Formylcyclopropyl)carbamic acid tert-butyl ester
CAS 107259-06-3
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Summenformel C9H15NO3
Synonym tert-butyl 1-formylcyclopropyl carbamate, tert-butyl 1-formylcyclopropylcarbamate, 1-formyl-cyclopropyl-carbamic acid tert-butyl ester, tert-butyl n-1-formylcyclopropyl carbamate, pubchem17629, tert-butyl 1-formylcyclopropyl-carbamate, n-boc-1-amino-1-cyclopropanecarboxaldehyde, tert-butyl l-formylcyclopropyl-carbamate
InChI-Schlüssel ACMHCEYCNRURST-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1(CC1)C=O
IUPAC-Name tert-Butyl-N-(1-formylcyclopropyl)carbamat
Molekulargewicht (g/mol) 185.22
Menge 1 g
PubChem CID 10352385
Formelmasse 185.22
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • (1-Formylcyclopropyl)carbamic acid tert-butyl ester
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO– Nur für Forschungszwecke