Learn More
1-Hexanethiol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 mL
100 mL
500 mL
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-Hexanethiol |
CAS Min. % | 95.0 |
CAS Max. % | 100.0 |
Schmelzpunkt | -81°C to 80°C |
Farbe | Farblos bis hellgelb |
Dichte | 0.8400g/mL |
Siedepunkt | 150.0°C to 154.0°C |
Flammpunkt | 30°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 95% min. (GC) |