Learn More
1-Hydroxy-2-naphthaldehyde, 98%, BLD Pharm™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-Hydroxy-2-naphthaldehyde |
| CAS | 574-96-9 |
| Summenformel | C11H8O2 |
| MDL-Nummer | MFCD00092325 |
| Menge | 5 g |
| SMILES | O=CC1=CC=C2C=CC=CC2=C1O |
| Molekulargewicht (g/mol) | 172.18 |
| Reinheit (%) | 98% |