Learn More
1-Hydroxypyren Beta-D-Glucuronid, TRC
Artikelnummer. 30010477
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30010477 5 mg 5 Milligramm
30009731 1 mg 1 Milligramm
30008924 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30010477 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH9527505MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 154717-05-2
Summenformel C22 H18 O7
Molekulargewicht (g/mol) 394.37
Synonym 1-Hydroxy-pyrene-glucuronide
IUPAC-Name (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-Trihydroxy-6-Pyren-1-Yloxyoxan-2-Carbonsäure
SMILES O[C@H]1[C@H](Oc2ccc3ccc4cccc5ccc2c3c45)O[C@@H]([C@@H](O)[C@@H]1O)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Hydroxypyrene beta-D-Glucuronide
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C22H18O7/c23-17-18(24)20(21(26)27)29-22(19(17)25)28-14-9-7-12-5-4-10-2-1-3-11-6-8-13(14)16(12)15(10)11/h1-9,17-20,22-25H,(H,26,27)/t17-,18-,19+,20-,22+/m0/s1
Formelmasse 394.1053
Reinheit (%) >95%