Learn More
1-Hydroxypyren, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-Hydroxypyrene |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Menge | 250 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C16H10O/c17-14-9-7-12-5-4-10-2-1-3-11-6-8-13(14)16(12)15(10)11/h1-9,17H |
| Formelmasse | 218.0732 |
| Reinheit (%) | >95% |