Learn More
1-Indanon, 99 +%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11924851
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
100 g
500 g
83-33-0
C9H8O
132.16
QNXSIUBBGPHDDE-UHFFFAOYSA-N
1-indanone, indan-1-one, 2,3-dihydro-1h-inden-1-one, indanone, alpha-indanone, alpha-hydrindone, 1h-inden-1-one, 2,3-dihydro, 1-indone, hydrindone, .alpha.-indanone
6735
CHEBI:17404
2,3-Dihydroinden-1-on
C1CC(=O)C2=CC=CC=C21
83-33-0
C9H8O
132.16
QNXSIUBBGPHDDE-UHFFFAOYSA-N
1-indanone, indan-1-one, 2,3-dihydro-1h-inden-1-one, indanone, alpha-indanone, alpha-hydrindone, 1h-inden-1-one, 2,3-dihydro, 1-indone, hydrindone, .alpha.-indanone
6735
CHEBI:17404
2,3-Dihydroinden-1-on
C1CC(=O)C2=CC=CC=C21
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1-Indanone
Schmelzpunkt 38.0°C to 42.0°C
Farbe Gelb bis Braun
Dichte 1.1000g/mL
Siedepunkt 243.0°C to 245.0°C
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 500 g
Beilstein 07,36
Relative Dichte 1.1
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 6.5g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol,ether and chloroform
Formelmasse 132.16
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Kristalline Masse
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Indanone
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Hazard Statement
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Precautionary Statement
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /