Learn More
1-Indanone, TRC
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 1-Indanone |
| Menge | 25 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H8O/c10-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)9/h1-4H,5-6H2 |
| Formelmasse | 132.0575 |