Learn More
1-Iodo-2,4-dimethoxybenzol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11338726
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11338726 5 g 5 Gramm
11328726 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11338726 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L19420.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 20469-63-0 | C8H9IO2 | 264.062 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 20469-63-0
Summenformel C8H9IO2
Molekulargewicht (g/mol) 264.062
MDL-Nummer MFCD00059268
InChI-Schlüssel ZDUYJCKEORTAQE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dimethoxyiodobenzene, 2,4-dimethoxy-1-iodobenzene, 1,3-dimethoxy-4-iodobenzene, 1-iodo-2,4-dimethoxy-benzene, benzene, 1-iodo-2,4-dimethoxy, 4-iodo-1,3-dimethoxybenzene, pubchem3053, 4-iodo-3-methoxy anisole, dimethoxyiodobenzene, cambridge id 5107587
PubChem CID 140694
IUPAC-Name 1-Iod-2,4-dimethoxybenzol
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)I)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Iodo-2,4-dimethoxybenzene
Schmelzpunkt 37°C to 41°C
Siedepunkt 135°C (14 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.61
Menge 5 g
Beilstein 1945135
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Formelmasse 264.06
Reinheit (%) 97%