Learn More
1-Iod-2,4-Dinitrobenzol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11480058
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11480058 5 g 5 Gramm
11490058 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11480058 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B23659.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 709-49-9 | C6H3IN2O4 | 294.004 g/mol
It is employed in the cloning and characterization of a biotic-stress-inducible glutathione transferase from Phaseolus vulgaris.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird bei der Klonierung und Charakterisierung einer biotisch-stress-induzierbaren Glutathion-Transferase aus Phaseolus vulgaris eingesetzt.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Lichtempfindlich. Von Oxidationsmitteln, Basen und Licht fernhalten. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Im Dunkeln lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 709-49-9
Summenformel C6H3IN2O4
Molekulargewicht (g/mol) 294.004
MDL-Nummer MFCD00039738
InChI-Schlüssel FXMKXMJLXRTQSW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dinitroiodobenzene, benzene, 1-iodo-2,4-dinitro, unii-not697x2xm, ccris 7907, 4-iodo-1,3-dintrobenzene, 6-iodo-1,3-dintrobenzene, 2,4-dinitro-1-iodobenzene, not697x2xm, 1-iodo-2,4-dinitro-benzene, 1-iod-2,4-dinitrobenzol
PubChem CID 69730
ChEBI CHEBI:59000
IUPAC-Name 1-Iod-2,4-dinitrobenzol
SMILES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Iodo-2,4-dinitrobenzene
Schmelzpunkt 87°C to 90°C
Menge 5 g
Beilstein 1113584
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 294.01
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Iodo-2,4-dinitrobenzene
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Iodo-2,4-dinitrobenzene