Learn More
1-Iodo-2-nitrobenzol 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10606942 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10606942 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10606942 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 159450250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 609-73-4 | Molecular Formula: C6H4INO2 | Molecular Weight: 249.01 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 609-73-4
Summenformel C6H4INO2
Molekulargewicht (g/mol) 249.01
MDL-Nummer MFCD00007088
InChI-Schlüssel JXMZUNPWVXQADG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-iodonitrobenzene, o-iodonitrobenzene, o-nitroiodobenzene, benzene, 1-iodo-2-nitro, 2-nitroiodobenzene, 2-iodo-1-nitrobenzene, 1-iodo-2-nitro-benzene, 2-iodo-nitrobenzene, 2-nitro-iodobenzene, benzene, iodonitro
PubChem CID 69115
IUPAC-Name 1-Iod-2-Nitrobenzol
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=CC=C1I
Specifications
Chemischer Name oder Material 1-Iodo-2-nitrobenzene
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 47°C to 52°C
Farbe Brown-Gelb bis Grün-Gelb
Siedepunkt 288°C to 289°C
Flammpunkt 110 °C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel IC6H4NO2
Menge 25 g
Beilstein 05, 252
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 249.01
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Granulatpulver
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 1-Iodo-2-nitrobenzene
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Precautionary Statement
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.