Learn More
1-Iod-2-(trifluormethoxy)benzol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10585374
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10585374 100 g 100 Gramm
10417642 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10585374 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. TL00358FA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemical Identifiers
CAS 175278-00-9
Summenformel C7H4F3IO
Molekulargewicht (g/mol) 288.01
MDL-Nummer MFCD00042410
InChI-Schlüssel GYBMJVZOZTVDKS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-iodo-2-trifluoromethoxy benzene, 2-trifluoromethoxy iodobenzene, benzene, 1-iodo-2-trifluoromethoxy, 2-iodo trifluoromethoxy benzene, o-iodotrifluoromethoxybenzene, o-trifluoromethoxy iodobenzene, alpha,alpha,alpha-trifluoro-2-iodoanisole, pubchem1077, acmc-1ca3h, ksc494o5n
PubChem CID 2777292
IUPAC-Name 1-Iod-2-(trifluormethoxy)benzol
SMILES FC(F)(F)OC1=CC=CC=C1I
Specifications
Chemischer Name oder Material 1-Iodo-2-(trifluoromethoxy)benzene
CAS Min. % 97.0
Dichte 1.506g/mL
Prozentgehaltsbereich 97%
Strukturformel IC6H4OCF3
Menge 100 g
Formelmasse 288
Reinheit (%) 97%