Learn More
1-Iodo-2-(trimethylsilyl)ccetylen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15460128
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15460128
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H53375.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 18163-47-8 | C5H9ISi | 224.12 g/mol
1-Iodo-2-(trimethylsilyl)acetylene may be used to investigate the reactivity of diamagnetic cobalt(I) complex, Tol-BDI((2-pp)2)Co [Tol-BDI((2-pp)2)H = 2-(4-tolyl)-1,3-bis(2-isopropylpyridyl)propenediimine]. It may be used for the synthesis of 1-(4-trimethylsilanylbuta-1,3-diynyl)pyrene, via Pd-coupling with 1-iodo-2-trimethylsilylacetylene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Iodo-2-(trimethylsilyl)acetylen kann zur Untersuchung der Reaktivität des diamagnetischen Kobalt(I)-Komplexes, Tol-BDI((2(-pp)2)Co [Tol-BDI(((2(-pp)2)H = 2-(4-tolyl)-1,3-bis(2-isopropylpyridyl)propendiimin] verwendet werden. Sie kann zur Synthese von 1-4-Trimethylsilanylbuta-1,3-diynyl)pyren über Pd-Kopplung mit 1-Iodo-2-trimethylsilylacetylen verwendet werden.
Hinweise
Lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 18163-47-8
Summenformel C5H9ISi
Molekulargewicht (g/mol) 224.12
MDL-Nummer MFCD00274201
InChI-Schlüssel HNIRHTRSZDSMOF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-iodo-2-trimethylsilyl acetylene, iodoethynyl trimethylsilane, silane, iodomethyl trimethyl, 2-iodoethynyl trimethylsilane, 2-iodoethynyl trimethyl silane, silane, iodoethynyl trimethyl, tbdmcs, acmc-20aoug, trimethyliodoethinylsilane, iodoethynyltrimethylsilane
PubChem CID 140341
IUPAC-Name 2-Iodethynyl(trimethyl)silan
SMILES C[Si](C)(C)C#CI
Spezifikation
Siedepunkt 130°C
Chemischer Name oder Material 1-Iodo-2-(trimethylsilyl)acetylene
Menge 1 g
Strukturformel (CH3)3SiC≡CI
UN-Nummer UN1993
Flammpunkt 48°C (118°F)
Formelmasse 224.12
Reinheit (%) 97%
Brechungsindex 1.511
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Dichte 1.46