missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-Iodo-3-(trifluoromethyl)benzene, 98%, BLD Pharm™

Artikelnummer. 30985499
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
1 kg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30985499 100 g
30971876 10 g
30984027 500 g
30974378 1 kg
30970764 5 g
30976194 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30985499 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD10288100g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

(Stabilized with Copper chip)

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 1-Iodo-3-(trifluoromethyl)benzene
CAS 401-81-0
Summenformel C7H4F3I
MDL-Nummer MFCD00001049
Menge 100 g
SMILES FC(C1=CC(I)=CC=C1)(F)F
Molekulargewicht (g/mol) 272.01
Reinheit (%) 98%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.