Learn More
1-Iod-4-Isopropylbenzol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11427156
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11427156 5 g 5 Gramm
11437156 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11427156 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B25476.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 17356-09-1 | C9H11I | 246.091 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 17356-09-1
Summenformel C9H11I
Molekulargewicht (g/mol) 246.091
MDL-Nummer MFCD00013711
InChI-Schlüssel PQJOSEVTIKYWLH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-iodo-4-isopropylbenzene, p-iodocumene, 4-iodoisopropylbenzene, 2-4'-iodophenyl propane, 4-iodocumene, p-iodoisopropylbenzene, 1-iodo-4-propan-2-yl benzene, 4-isopropyliodobenzene, benzene,1-iodo-4-1-methylethyl, benzene, 1-iodo-4-1-methylethyl
PubChem CID 87073
IUPAC-Name 1-iod-4-propan-2-ylbenzol
SMILES CC(C)C1=CC=C(C=C1)I
Specifications
Chemischer Name oder Material 1-Iodo-4-isopropylbenzene
Dichte 1.525
Siedepunkt 236°C to 238°C
Brechungsindex 1.578
Menge 5 g
Beilstein 2205506
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Formelmasse 246.09
Reinheit (%) 97%