Learn More
1-Iod-4-Nitrobenzol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11426826
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11426826 100 g 100 Gramm
11406826 5 g 5 Gramm
11416826 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11426826 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B23950.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 636-98-6 | C6H4INO2 | 249.007 g/mol
1-Iodo-4-nitrobenzene is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Iodo-4-Nitrobenzol ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenstoff, der in der organischen Synthese, in der pharmazeutischen Agrochemie und im Bereich Färbemittell verwendet wird.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Empfindlich gegenüber Licht. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 636-98-6
Summenformel C6H4INO2
Molekulargewicht (g/mol) 249.007
MDL-Nummer MFCD00007299
InChI-Schlüssel SCCCFNJTCDSLCY-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzene, 1-iodo-4-nitro, p-iodonitrobenzene, 4-iodonitrobenzene, p-nitroiodobenzene, 4-nitroiodobenzene, 4-iodo-nitrobenzene, p-nitrophenyl iodide, 1-iodo-4-nitro-benzene, 4-iodo-1-nitrobenzene, 4-nitro-1-iodobenzene
PubChem CID 12495
IUPAC-Name 1-Iod-4-Nitrobenzol
SMILES C1=CC(=CC=C1[N+](=O)[O-])I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Iodo-4-nitrobenzene
Schmelzpunkt 172°bis 177 °C
Siedepunkt 288°C to 290°C
Menge 100 g
Beilstein 1100378
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 249.01
Reinheit (%) ≥98%