Learn More
1-Iod-4-(Trifluormethoxy)benzol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11425667
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11425667 1 g 1 Gramm
11435667 5 g 5 Gramm
11445667 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11425667 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B23628.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 103962-05-6 | C7H4F3IO | 288.01 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 103962-05-6
Summenformel C7H4F3IO
Molekulargewicht (g/mol) 288.01
MDL-Nummer MFCD00042411
InChI-Schlüssel RTUDBROGOZBBIC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-iodo-4-trifluoromethoxy benzene, 4-trifluoromethoxy iodobenzene, 4-iodotrifluoromethoxybenzene, 1-iado-4-trifluoromethoxy benzene, p-trifluoromethoxy iodobenzene, 4-trifluoromethoxy-iodobenzene, 1-iodo-4-trifluoromethoxy-benzene, benzene, 1-iodo-4-trifluoromethoxy, alpha,alpha,alpha-trifluoro-4-iodoanisole, 4-iodo-alpha,alpha,alpha-trifluoromethoxybenzene
PubChem CID 2777294
IUPAC-Name 1-Iod-4-(trifluormethoxy)benzol
SMILES FC(F)(F)OC1=CC=C(I)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Iodo-4-(trifluoromethoxy)benzene
Dichte 1.909
Siedepunkt 72°C to 74°C (15 mmHg)
Flammpunkt 77°C (170°F)
Brechungsindex 1.5033
Menge 1 g
Beilstein 6193794
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Formelmasse 288.01
Reinheit (%) 98%