Learn More
1-Ioddecan, 98 %, stab. mit Kupfer, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7081768
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
4292-19-7
C12H25I
296.24
MFCD00001088
GCDPERPXPREHJF-UHFFFAOYSA-N
20282
1-iodododecan
CCCCCCCCCCCCI
4292-19-7
C12H25I
296.24
MFCD00001088
GCDPERPXPREHJF-UHFFFAOYSA-N
20282
1-iodododecan
CCCCCCCCCCCCI
1-Iodododecane has been used in the preparation of dodecylated graphite, alkyl functionalized single walled carbon nanotubes (SWNTs). It is also used as chemical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Iododecan wurde bei der Herstellung von dodecyliertem Graphit, alkylfunktionalisierten einwandigen Kohlenstoffnanoröhrchen (SWNTs) verwendet. Wird auch als chemisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Lichtempfindlich. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten. Unter Dunkelheit lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1-Iodododecane
Namenshinweis Stabilized with copper
Schmelzpunkt -3°C
Dichte 1.201
Siedepunkt 128°C to 130°C (11 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.4844
Menge 25 g
Beilstein 1738943
Empfindlichkeit Light sensitive
Synonym n-dodecyl iodide, dodecyl iodide, lauryl iodide, dodecane, 1-iodo, dodecane,1-iodo, iodododecane, iodo-dodecane, 1-iodanyldodecane, pubchem3943, n-iodododecane
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix in water.
Formelmasse 296.24
Reinheit (%) 98%