Learn More
1-Methoxy-3-trimethylsiloxy-1,3-Butadien, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11323646
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11323646
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L14672.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 54125-02-9 | C8H16O2Si | 172.299 g/mol
1-Methoxy-3-trimethylsiloxy-1,3-butadiene is employed as a reagent in Mannich-Michael reaction for the synthesis of piperidinones and enaminones. As Diels-Alder diene, it is used in the synthesis of pyridones and pyranones, sulfone analogues of griseofulvin (sulfogriseofulvins) and 4H-1-aminopyrroles and 4, 5H-pyrazoles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Methoxy-3-trimethylsiloxy-1,3-butadien wird als Reagenz in der Mannich-Michael-Reaktion zur Synthese von Piperidinonen und Enaminonen eingesetzt. Als Diels-Alder-dien wird es bei der Synthese von Pyridonen und Pyranonen, Sulfon-Analoga von Griseofulvin (Sulfogriseofulvin) und 4H-1-Aminopyrrolen und 4,5H-Pyrazolen verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit den meisten organischen Lösungsmitteln. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 54125-02-9
Summenformel C8H16O2Si
Molekulargewicht (g/mol) 172.299
MDL-Nummer MFCD00008498
InChI-Schlüssel SHALBPKEGDBVKK-VOTSOKGWSA-N
Synonym danishefsky's diene, 1-methoxy-3-trimethylsiloxy-1,3-butadiene, unii-1zor63u51o, 1-methoxy-3-trimethylsiloxy butadiene, 1-methoxy-3-trimethylsilyloxy-1,3-butadiene, e-4-methoxybuta-1,3-dien-2-yl oxy trimethylsilane, e-4-methoxybuta-1,3-dien-2-yloxy trimethylsilane, 1-methoxy-3-trimethylsilyloxy butadiene, silane, 2e-3-methoxy-1-methylene-2-propenyl oxy trimethyl, e-1-methoxy-3-trimethylsilyloxy-1,3-butadiene
PubChem CID 5366448
IUPAC-Name [(3E)-4-Methoxybuta-1,3-dien-2-yl]oxy-trimethylsilan
SMILES COC=CC(=C)O[Si](C)(C)C
Spezifikation
Siedepunkt 68°C to 69°C (14mmHg)
Chemischer Name oder Material 1-Methoxy-3-trimethylsiloxy-1,3-butadiene
Menge 1 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 1616761
Flammpunkt 45°C (113°F)
Merck Index 14,6001
Löslichkeitsinformationen Miscible with most organic solvents. Immiscible with water.
Formelmasse 172.3
Reinheit (%) 97%
Brechungsindex 1.455
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Dichte 0.89