missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-Methyl-1H-benzo[d][1,3]oxazine-2,4-dione, 98%, BLD Pharm™

Code produit. 31033939
Encompass_Preferred
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Menge
31033939 25 g
31017092 100 g
31023346 1 g
31027658 10 g
31028603 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 missing translation for 'options'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 31033939 missing translation for 'mfr' BLD Pharm missing translation for 'supplierNo' BD14510825g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Spécification

Chemischer Name oder Material 1-Methyl-1H-benzo[d][1,3]oxazine-2,4-dione
CAS 10328-92-4
Summenformel C9H7NO3
MDL-Nummer MFCD00006815
Menge 25 g
SMILES O=C(N(C)C1=CC=CC=C12)OC2=O
Molekulargewicht (g/mol) 177.16
Reinheit (%) 98%
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.