Learn More
1-Methyl-1H-indol-7-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-Methyl-1H-indole-7-carboxylic acid |
CAS Min. % | 96.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 1 g |
Synonym | 1-methyl-1h-indole-7-carboxylic acid, 1-methyl-7-indolecarboxylic acid, 1h-indole-7-carboxylicacid, 1-methyl, 1-methyl-7-indolecarboxylicacid, 1h-indole-7-carboxylicacid,1-methyl, 1h-indole-7-carboxylic acid, 1-methyl |
Formelmasse | 175.19 |
Reinheit (%) | 97% |