Learn More
1-Methyl-1H-Pyrazol-3-Amin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7077634
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
1904-31-0
C4H7N3
97.12
MOGQNVSKBCVIPW-UHFFFAOYSA-N
1-methyl-1h-pyrazol-3-amine, 3-amino-1-methylpyrazole, 1-methyl-3-aminopyrazole, 3-amino-1-methyl-1h-pyrazole, 1-methyl-1h-pyrazol-3-ylamine, 3-amino-1-methyl pyrazole, 1h-pyrazol-3-amine, 1-methyl, 1-methylpyrazole-3-ylamine, 3-amino-1-methyl-pyrazole, 3-amino-1 methyl pyrazole
137254
1-Methylpyrazol-3-Amin
CN1C=CC(=N1)N
1904-31-0
C4H7N3
97.12
MOGQNVSKBCVIPW-UHFFFAOYSA-N
1-methyl-1h-pyrazol-3-amine, 3-amino-1-methylpyrazole, 1-methyl-3-aminopyrazole, 3-amino-1-methyl-1h-pyrazole, 1-methyl-1h-pyrazol-3-ylamine, 3-amino-1-methyl pyrazole, 1h-pyrazol-3-amine, 1-methyl, 1-methylpyrazole-3-ylamine, 3-amino-1-methyl-pyrazole, 3-amino-1 methyl pyrazole
137254
1-Methylpyrazol-3-Amin
CN1C=CC(=N1)N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1-Methyl-1H-pyrazol-3-amine
Siedepunkt 93.0°C to 94.0°C (0.5 mmHg)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Menge 5 g
Formelmasse 97.12
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Methyl-1H-pyrazol-3-amine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.