Learn More
1-Methyl-1H-pyrazol-[3,4-b]-pyridin-3-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-Methyl-1H-pyrazolo[3, 4-b]pyridine-3-carboxylic acid |
CAS Min. % | 96.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 177.16 |
Reinheit (%) | 97% |