Learn More
1-Methyl2-nitroterephthalat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10021024 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10021024 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10021024 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 398000050
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Methyl 2-nitroterephthalate
CAS 35092-89-8
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 176.0°C to 178.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C9H7NO6
MDL-Nummer MFCD00024510
Menge 5 g
Synonym 4-methoxycarbonyl-3-nitrobenzoic acid, 1-methyl 2-nitroterephthalate, methyl hydrogen 2-nitroterephthalate, 3-nitro-4-carbomethoxybenzoic acid, 2-nitroterephthalic acid 1-methyl ester, methyl 2-nitro-4-carboxybenzoate, methyl-2-nitro-4-carboxy-benzoate, 4-carbomethoxy-3-nitro-benzoic acid
InChI-Schlüssel MIIADZYPHVTLPR-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC(=O)C1=CC=C(C=C1[N+]([O-])=O)C(O)=O
IUPAC-Name 4-(Methoxycarbonyl)-3-nitrobenzoesäure
Molekulargewicht (g/mol) 225.16
PubChem CID 98592
Formelmasse 225.16
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Methyl 2-nitroterephthalate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO– Nur für Forschungszwecke