Learn More
1-Methyl-5-thien-2-yl-1H-Pyrazol-3-Carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10153314
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
869901-15-5
C9H8N2O2S
208.235
MFCD08271952
URCWVEMABYSGJA-UHFFFAOYSA-N
1-methyl-5-thien-2-yl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1-methyl-5-thiophen-2-yl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1h-pyrazole-3-carboxylicacid, 1-methyl-5-2-thienyl, 1-methyl-5-thiophen-2-yl pyrazole-3-carboxylic acid, 1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1-methyl-5-2-thienyl, 1-methyl-5-2-thienyl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1-methyl-5-2-thienyl pyrazole-3-carboxylic acid, 3-carboxy-1-methyl-5-thien-2-yl-1h-pyrazole
7537648
1-Methyl-5-thiophen-2-ylpyrazol-3-carbonsäure
CN1C(=CC(=N1)C(=O)O)C2=CC=CS2
869901-15-5
C9H8N2O2S
208.235
MFCD08271952
URCWVEMABYSGJA-UHFFFAOYSA-N
1-methyl-5-thien-2-yl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1-methyl-5-thiophen-2-yl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1h-pyrazole-3-carboxylicacid, 1-methyl-5-2-thienyl, 1-methyl-5-thiophen-2-yl pyrazole-3-carboxylic acid, 1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1-methyl-5-2-thienyl, 1-methyl-5-2-thienyl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1-methyl-5-2-thienyl pyrazole-3-carboxylic acid, 3-carboxy-1-methyl-5-thien-2-yl-1h-pyrazole
7537648
1-Methyl-5-thiophen-2-ylpyrazol-3-carbonsäure
CN1C(=CC(=N1)C(=O)O)C2=CC=CS2
Chemischer Name oder Material 1-Methyl-5-thien-2-yl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 208.24
Reinheit (%) 97%