Learn More
1-(Methylsulfonyl)-4-nitrobenzol, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10161222
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10161222 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10405332 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10161222 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. RH00770DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 2976-30-9
Summenformel C7H7NO4S
Molekulargewicht (g/mol) 201.196
MDL-Nummer MFCD00047803
InChI-Schlüssel XONGBDXIFQIQBN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methylsulfonyl-4-nitrobenzene, methyl 4-nitrophenyl sulfone, sulfone, methyl p-nitrophenyl, 1-methanesulfonyl-4-nitrobenzene, 4-methylsulfonylnitrobenzene, methyl p-nitrophenyl sulfone, 4-methylsulfonyl nitrobenzene, benzene, 1-methylsulfonyl-4-nitro, 4-methylsulfonyl nitro benzene, 1-methylsulphonyl-4-nitrobenzene
PubChem CID 258434
IUPAC-Name 1-Methylsulfonyl-4-Nitrobenzol
SMILES CS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(Methylsulfonyl)-4-nitrobenzene
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Strukturformel CH3SO2C6H4NO2
Menge 1 g
Formelmasse 201.20
Reinheit (%) 97%