Learn More
1-(N-BOC-aminomethyl)-4-(Aminomethyl)Benzol, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10326934 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10326934 5 g Glasflasche -
10316934 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10326934 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 426900050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 108468-00-4 | C13H20N2O2 | 236.31 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 108468-00-4
Summenformel C13H20N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 236.31
MDL-Nummer MFCD02683058
InChI-Schlüssel NUANLVJLUYWSER-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-n-boc-aminomethyl-4-aminomethyl benzene, tert-butyl 4-aminomethyl benzylcarbamate, tert-butyl n-4-aminomethyl benzyl carbamate, 4-aminomethyl-benzyl-carbamic acid tert-butyl ester, tert-butyl n-4-aminomethyl phenyl methyl carbamate, n-4-aminomethyl phenyl methyl tert-butoxy carboxamide, n-boc-p-xylylenediamine, 4-tert-butoxycarbonylaminomethyl benzylamine
PubChem CID 3354775
IUPAC-Name tert-Butyl N-[[4-(aminomethyl)phenyl]methyl]carbamat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCC1=CC=C(C=C1)CN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(N-BOC-aminomethyl)-4-(aminomethyl)benzene
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 64.0°C to 68.0°C
Farbe Beige oder rosa-gelb bis weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 89% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel NH2CH2C6H4CH2NHCO2C(CH3)3
Menge 5 g
Formelmasse 236.31
Reinheit (%) 90%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-(N-BOC-aminomethyl)-4-(aminomethyl)benzene
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.