Learn More
1-n-Butoxy-2,3-Difluorbenzol, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15458508
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Unit Size:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
15458508 25 g 25 Gramm
15448508 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15458508 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H61913.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 136239-66-2
Summenformel C10H12F2O
Molekulargewicht (g/mol) 186.202
MDL-Nummer MFCD07368738
InChI-Schlüssel HYDIPEHDSUNHPA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-butoxy-1,2-difluorobenzene, 2,3-difluorobutoxybenzene, benzene, 1-butoxy-2,3-difluoro, 1-butoxy-2,3-difluoro-benzene, pubchem15526, acmc-209c5k, ksc493i5l, 2,3-difluoro-1-butoxybenzene, 4-butoxy-2,3-difluorobenzene
PubChem CID 2782939
IUPAC-Name 1-butoxy-2,3-difluorbenzol
SMILES CCCCOC1=C(C(=CC=C1)F)F
Specifications
Chemischer Name oder Material 1-n-Butoxy-2,3-difluorobenzene
Farbe Farblos
Menge 25 g
Formelmasse 186.2
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssig