Learn More
1-n-Hexyl-4-iodbenzol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11337069
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11337069 10 g 10 Gramm
11327069 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11337069 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H26878.09
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 62150-34-9 | C12H17I | 288.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 62150-34-9
Summenformel C12H17I
Molekulargewicht (g/mol) 288.17
MDL-Nummer MFCD07777097
InChI-Schlüssel QCTCAMDTUGSMJX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-n-hexyl-4-iodobenzene, benzene, 1-hexyl-4-iodo, 4-hexylphenyl iodide
PubChem CID 15001645
IUPAC-Name 1-hexyl-4-Iodbenzol
SMILES CCCCCCC1=CC=C(I)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-n-Hexyl-4-iodobenzene
Siedepunkt 122°C to 125°C (3 mmHg)
Flammpunkt >120°C (248°F)
Brechungsindex 1.553
Menge 10 g
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Formelmasse 288.16
Reinheit (%) 98%