Learn More
1-n-Propyl-4-piperidon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11447156
Click to view available options
Menge:
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1-n-Propyl-4-piperidone
CAS 23133-37-1
Dichte 0.936
Siedepunkt 56°C (1 mmHg)
Flammpunkt 75°C (168°F)
Summenformel C8H15NO
Brechungsindex 1.461
MDL-Nummer MFCD00010433
Menge 25 g
Synonym 1-propyl-4-piperidone, n-propyl-4-piperidone, 1-propyl-piperidin-4-one, 4-piperidinone, 1-propyl, 1-propylpiperidin-4-on, 1-propyl4-piperidone, pubchem2038, n-propyl-4-peperidone, 1-n-propyl-4-piperidon, 1-propyl-4-piperidinone
InChI-Schlüssel YGDZKYYCJUNORF-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCN1CCC(=O)CC1
IUPAC-Name 1-Propylpiperidin-4-on
Molekulargewicht (g/mol) 141.214
PubChem CID 90006
Formelmasse 141.22
Reinheit (%) 98%