Learn More
1-Naphthaldehyd, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10051460
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
66-77-3
C11H8O
156.18
MFCD00004003
SQAINHDHICKHLX-UHFFFAOYSA-N
1-naphthaldehyde, 1-formylnaphthalene, 1-naphthalenecarboxaldehyde, 1-naphthylaldehyde, alpha-naphthal, alpha-naphthaldehyde, naphthaldehyde, .alpha.-naphthal, alpha-naphthylcarboxaldehyde, alpha-naphthylaldehyde
6195
CHEBI:52367
Naphthalin-1-Carbaldehyd
O=CC1=C2C=CC=CC2=CC=C1
66-77-3
C11H8O
156.18
MFCD00004003
SQAINHDHICKHLX-UHFFFAOYSA-N
1-naphthaldehyde, 1-formylnaphthalene, 1-naphthalenecarboxaldehyde, 1-naphthylaldehyde, alpha-naphthal, alpha-naphthaldehyde, naphthaldehyde, .alpha.-naphthal, alpha-naphthylcarboxaldehyde, alpha-naphthylaldehyde
6195
CHEBI:52367
Naphthalin-1-Carbaldehyd
O=CC1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1-Naphthaldehyde
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 1.0°C to 2.0°C
Farbe Braun-Gelb bis Gelb
Dichte 1.1500g/mL
Siedepunkt 160.0°C to 161.0°C (15.0 mmHg)
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C10H7CHO
Brechungsindex 1.6500 to 1.6540
Menge 100 g
Beilstein 07, 400
Relative Dichte 1.15
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: <1g/L (20°C)
Formelmasse 156.18
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssigkeit