Learn More
1-Naphthohydrazide, 98%, BLD Pharm™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-Naphthohydrazide |
| CAS | 43038-45-5 |
| Summenformel | C11H10N2O |
| MDL-Nummer | MFCD00016804 |
| Menge | 1 g |
| SMILES | NNC(=O)C1=C2C=CC=CC2=CC=C1 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 186.21 |
| Reinheit (%) | 98% |