Learn More
1-Naphthoesäurehydrazid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11362107
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11362107
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L07942.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 43038-45-5 | C11H10N2O | 186.214 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 43038-45-5
Summenformel C11H10N2O
Molekulargewicht (g/mol) 186.214
MDL-Nummer MFCD00016804
InChI-Schlüssel VMFUMDXVTKTZQY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-naphthohydrazide, 1-naphthhydrazide, 1-naphthalenecarbohydrazide, 1-naphthalenecarboxylic acid, hydrazide, 1-naphthoic hydrazide, .alpha.-naphthoylhydrazine, naphthalene-1-carboxylic acid hydrazide, naphthalenecarbohydrazide, a-naphthoylhydrazine, 1-naphthohydrazide #
PubChem CID 72689
IUPAC-Name naphthalin-1-carbohydrazid
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2C(=O)NN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Naphthoic hydrazide
Schmelzpunkt 166°C to 168°C
Menge 5 g
Beilstein 2966714
Formelmasse 186.21
Reinheit (%) ≥98%