Learn More
MedChemExpress 1-Naphthol
Spezifikation
Spezifikation
| CAS | 90-15-3 |
| Molekulargewicht | 144.17 g/mol |
| Menge | 5 g |
| Versandbedingung | Room temperature |
| Lagerungsbedingungen | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years ∣ In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Löslichkeit | Ethanol : 100 mg/mL (693.63 mM; Need ultrasonic) ∣ H2O : 1 mg/mL (6.94 mM; Need ultrasonic) |
| Synonym | Furro ER ∣ NSC 9586 ∣ Nako TRB |
| Ziel | NO Synthase ∣ MMP ∣ Endogenous Metabolite |
| Produkttyp | Natural Products |