Learn More
1-Naphthoxyessigsäure, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11334424
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11334424 25 g 25 Gramm
11324424 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11334424 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L01036.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2976-75-2 | C12H10O3 | 202.209 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2976-75-2
Summenformel C12H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 202.209
MDL-Nummer MFCD00003927
InChI-Schlüssel GHRYSOFWKRRLMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-naphthoxyacetic acid, 1-naphthyloxy acetic acid, 2-naphthalen-1-yloxy acetic acid, 1-naphthyloxyacetic acid, naphthyloxyacetic acid, 2-1-naphthyloxy acetic acid, unii-9qi2464poa, 1-naphthoxy acetic acid, naphthalen-1-yloxy acetic acid, acetic acid, 1-naphthalenyloxy
PubChem CID 76313
ChEBI CHEBI:44588
IUPAC-Name 2-naphthalen-1-yloxyEssigsäure
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2OCC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Naphthoxyacetic acid
Schmelzpunkt 193°C to 197°C
Menge 25 g
Beilstein 1912165
Formelmasse 202.21
Reinheit (%) ≥98%