Learn More
1-Naphthylisothiocyanat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
1-Naphthylisothiocyanat ist ein Werkzeug für die Untersuchung von Leberschäden, die akut Gallenstau und Hyperbilirubinämie und chronisch Gallengangshyperplasie und biliäre Zirrhose mit Änderungen in der Hepatozytenfunktion verursachen.
So
1-Naphthylisothiocyanat ist ein Werkzeug für die Untersuchung von Leberschäden, die akut Gallenstau und Hyperbilirubinämie und chronisch Gallengangshyperplasie und biliäre Zirrhose mit Änderungen in der Hepatozytenfunktion verursachen.
So
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-Naphthyl isothiocyanate |
CAS | 551-06-4 |
Schmelzpunkt | 54°C to 57°C |
Geruch | Irritating |
Summenformel | C11H7NS |
MDL-Nummer | MFCD00003882 |
Menge | 10 g |
UN-Nummer | UN2923 |
Beilstein | 637868 |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |