Learn More
1-Naphthylamin-7-Sulfonsäure, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10030280 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Verpackung:
Kunststoffpulverbehälter
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10030280 100 g Kunststoffpulverbehälter 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10030280 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. N/0910/48
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
CAS 119-28-8
Schmelzpunkt 500°C
Farbe Beige-Grau
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
Summenformel C10H9NO3S
MDL-Nummer 4032
Menge 100 g
Synonym 8-amino-2-naphthalenesulfonic acid, 1,7-cleve's acid, 1-naphthylamine-7-sulfonic acid, 2-naphthalenesulfonic acid, 8-amino, cleve's theta-acid, 1-amino-7-sulfonaphthalene, 1-aminonaphthalene-7-sulfonic acid, 8-naphthylamine-2-sulfonic acid, 1-amino-7-naphthalenesulfonic acid, 1-amino-naphthalene-7-sulphonic acid
InChI-Schlüssel QEZZCWMQXHXAFG-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC2=C(C=C(C=C2)S(=O)(=O)O)C(=C1)N
IUPAC-Name 8-aminonaphthalin-2-sulfonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 223.246
PubChem CID 8386
Formelmasse 223.25g/mol
Physikalische Form Fest
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Naphthylamine-7-sulfonic acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.