Learn More
1-Nitro-2,5-bis(Trifluormethyl)Benzol, 98 %
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-Nitro-2,5-bis(trifluoromethyl)benzene |
| Farbe | Gelb |
| Dichte | 1.570 g/mL |
| Siedepunkt | 90°C (15 mmHg) |
| Flammpunkt | 76°C (169°F) |
| Brechungsindex | 1.427 |
| Menge | 25 g |
| Beilstein | 2508751 |
| Empfindlichkeit | Light sensitive |
| Formelmasse | 259.11 |
| Mehr anzeigen |