Learn More
1-Nitro-2-(n-octyloxy)Benzol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11473557
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11473557 5 g 5 Gramm
11483557 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11473557 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A17320.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 37682-29-4 | C14H21NO3 | 251.326 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 37682-29-4
Summenformel C14H21NO3
Molekulargewicht (g/mol) 251.326
MDL-Nummer MFCD00014693
InChI-Schlüssel CXVOIIMJZFREMM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-nitrophenyl octyl ether, 1-nitro-2-octyloxy benzene, octyl o-nitrophenyl ether, 2-nitrophenyl n-octyl ether, 2-octyloxy nitrobenzene, benzene, 1-nitro-2-octyloxy, 1-2-nitrophenoxy octane, 1-nitro-2-octyloxybenzene, 2-n-octyloxy nitrobenzene, npoe
PubChem CID 169952
IUPAC-Name 1-Nitro-2-Octoxybenzol
SMILES CCCCCCCCOC1=CC=CC=C1[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Nitro-2-(n-octyloxy)benzene
Dichte 1.04
Siedepunkt 163°C to 165°C (2 mmHg)
Flammpunkt 113°C (235°F)
Brechungsindex 1.511
Menge 5 g
Beilstein 2529905
Formelmasse 251.32
Reinheit (%) 98%